Merck
779628
Sigma-Aldrich
(R)-4-tert.-Butyl-2-[(SP)-2-(diphenylphosphino)-ferrocenyl]-2-oxazolin
≥97%
Synonym(e):
(2S)-1-[(4R)-4-(1,1-Dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]-2-(diphenylphosphino)-ferrocen (nach CAS), Naud ligand SL-N004-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H30FeNOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C@@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C24H25NOP.C5H5.Fe/c1-24(2,3)22-17-26-23(25-22)20-15-10-16-21(20)27(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-2-4-5-3-1;/h4-16,22H,17H2,1-3H3;1-5H;/t22-;;/m0../s1
InChIKey
PIKHGGNXFQMMMR-IKXQUJFKSA-N
Allgemeine Beschreibung
sold in collaboration with Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)