Merck
691348
Sigma-Aldrich
Basolite® Z1200
greener alternative
produced by BASF
Synonym(e):
2-Methylimidazol Zinksalz, ZIF-8
Größe auswählen
10 G
€ 503,00
100 G
€ 1.470,00
500 G
€ 5.730,00
€ 503,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 503,00
100 G
€ 1.470,00
500 G
€ 5.730,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N4Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 503,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
produced by BASF
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
1300-1800 m2/g , Langmuir surf. area
Partikelgröße
4.9 μm (D50)
Schüttdichte
0.35 g/cm3
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC1=NC=C[N-]1.CC2=NC=C[N-]2.[Zn+2]
InChI
1S/2C4H5N2.Zn/c2*1-4-5-2-3-6-4;/h2*2-3H,1H3;/q2*-1;+2
InChIKey
MFLKDEMTKSVIBK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Basolite(TM) Z1200 verfügt über ein zeolitisches Imidazolat-Gerüst (Zeolitic Imidazolate Framework, ZIF), das aus Metallionen und Imidazolat-Anionen besteht. Die Struktur des ZIF entspricht der Struktur von Kieselgel-Zeolithen. ZIFs weisen eine hohe Wärmestabilität auf.[1]
Metall-organisches Gerüst (Metal Organic Framework, MOF)
Zink-Imidazolat-Gerüst (Zinc Imidazolate Framework, ZIF)
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
MOFs auf Basolite®Z1200 (ZIF-8)-Basis können zur Herstellung von Matrixmembranen für Gasabscheidungsverfahren wie Wasserstoffabscheidung und Stickstoffrückgewinnung verwendet werden.[2] Sie werden auch als Füllstoffe zur Herstellung von lösungsmittelresistenten Membranen auf PDMS-Basis für die Nanofiltration (SRNF) eingesetzt.[3] In Form von porösen Materialien werden sie zudem für die Absorption und Detektion von Pestiziden kommerziell genutzt.[3]
Zur Verwendung für Separationen (Paraffin-Isomere, Alkane), Sensoren und Gasadsorptionen (Wasserstoffgas)
Sonstige Hinweise
kann bei 100 °C aktiviert werden (Vakuum)
Rechtliche Hinweise
Basolite is a registered trademark of BASF SE
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Doped Zinc-Organic Framework for Sensing of Pesticide
Kumar P, et al.
Advanced Materials Research, 488(1-2), 1543-1546 (2012)
Solvent resistant nanofiltration (SRNF) membranes based on metal-organic frameworks
Basu S, et al.
Journal of Membrane Science , 344(1-2), 190-198 (2009)
Julien Cousin-Saint-Remi et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(14), 13694-13703 (2019-03-22)
Shaping metal-organic frameworks (MOFs) into robust particles with a controllable size is of large interest to the field of adsorption. Therefore, a method is presented here to produce robust MOF beads of different sizes, ranging from 250 μm to several
Peralta, D.; et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, 4692-4702 (2012)
Molecular sieving realized with ZIF-8/Matrimid mixed-matrix membranes
Ordonez MJC, et al.
Journal of Membrane Science , 361(1-2), 28-37 (2010)
Artikel
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, could you offer some SEM images of this product, I would like to know the particle size of ZIF8
    1 answer
    1. This material does not have a SEM provided.