Merck
101826
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-trifluoracetylacetonat
97%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluoracetylaceton Kupfer(II)-Derivat
Größe auswählen
5 G
€ 52,90
€ 52,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 52,90
About This Item
Lineare Formel:
Cu(C5H4F3O2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.70
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 52,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: copper
mp (Schmelzpunkt)
198-199 °C (lit.)
SMILES String
C\C(O[Cu]O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5F3O2.Cu/c2*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h2*2,9H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*3-2-;
InChIKey
AVPIDDUYDBZFGY-OZWADYBTSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)