779415
1-Azido-3-(trifluormethyl)-benzol -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
3-(Trifluormethyl)-phenyl-azid -Lösung, m-Azido-α,α,α-trifluor-toluol -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solution
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)12-13-11/h1-4H
InChIKey
GIDLBMJGNCUXLD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F
Flammpunkt (°C)
-28 °C