Wichtige Dokumente
779318
1-Azido-2-brom-benzol -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Synonym(e):
2-Brom-phenyl-azid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solution
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
InChIKey
QOVQEONXPGQIHT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F
Flammpunkt (°C)
-33 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)