Merck
776998
Sigma-Aldrich
(R)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol
≥95%
Synonym(e):
(R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 117,00
€ 117,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 117,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5F3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 117,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]22/D +8.3°, c = 1% in chloroform
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3/t2-/m1/s1
InChIKey
GILIYJDBJZWGBG-UWTATZPHSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F
Flammpunkt (°C)
18 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)