Fortfahren mit
M28804
2-(2-Methylaminoethyl)pyridin
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 406,00
€ 304,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-086-4
MDL number:
Assay:
97%
€ 81,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
113-114 °C/30 mmHg (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3
InChI key
UUQMNUMQCIQDMZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
667676709336102245
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
113-114 °C/30 mmHg (lit.)
bp
95 °C/0.4 mmHg
bp
-
bp
191 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
refractive index
n20/D 1.570
refractive index
n20/D 1.524
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C
density
0.994 g/mL at 25 °C
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Gene Information
human ... HRH1(3269), HRH3(11255)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)