Merck
776564
Sigma-Aldrich
Boc-Val-Gly-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
100-110 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O)CNC([C@H](C(C)C)NC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(17)13-6-8(15)16)14-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,17)(H,14,18)(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChIKey
BWPKSNMGVTYXQQ-VIFPVBQESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable