Fortfahren mit
SML3480
ULK-101
≥98% (HPLC), ULK1 inhibitor, powder
Synonym(e):
(S)-N-(1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethyl)-4-(6-(4-fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)thiophene-2-carboxamide, N-[(1S)-1-Cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethyl]-4-[6-(4-fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-2-thiophenecarboxamide, ULK 101, ULK101
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16F4N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ULK-101, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@H](C1CC1)NC(C2=CC(C3=C4N(N=C3)C=C(C5=CC=C(C=C5)F)C=N4)=CS2)=O
InChI
1S/C22H16F4N4OS/c23-16-5-3-12(4-6-16)15-8-27-20-17(9-28-30(20)10-15)14-7-18(32-11-14)21(31)29-19(13-1-2-13)22(24,25)26/h3-11,13,19H,1-2H2,(H,29,31)/t19-/m0/s1
InChI key
PFZRXJIYAFANHP-IBGZPJMESA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective ULK1 inhibitor that sensitizes cancer cells to nutrient stress by suppressing autophagy induction and autophagic flux.
ULK-101 is a potent and selective ULK1 inhibitor (ULK1/2 IC50 = 8.3/30 nM) that inhibits ULK1-dependent cellular Beclin 1 phosphorylation (pSer15 IC50 = 390 nM) with greater kinome selectivity (4 off-target hits using a 327-kinase panel) and potency than SBI-0206965 (IC50 = 38 nM/cell-free ULK1 kinase assay, 2.4 μM/cellular Beclion 1 pSer15). ULK-101 sensitizes cells to nutrient stress in U2OS (EC50 = 6.3 μM vs. 22.3 μM with full media) and in KRAS mutant lung cancer cultures (full media/nutrient withdrawal EC50 ratio >5) by suppressing autophagy induction and autophagic flux.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3428SML3560SML3491
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)