Wichtige Dokumente
525855
Diethylallylphosphat
98%
Synonym(e):
Allyl ethyl phosphate, Diethyl 2-propen-1-yl phosphate
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
45-46 °C (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphate
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)OCC=C
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-7-11-12(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
InChIKey
GZNJJEODYYLYSA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)