Fortfahren mit
577944
Hoveyda-Grubbs Katalysator® M700
solid, Umicore
Synonym(e):
Dichloro-(o-isopropoxy-phenylmethylen)-(tricyclohexylphosphin)-ruthenium(II)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,30
€ 22,72
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,90
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
€ 189,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 556,00
€ 417,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H45Cl2OPRu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
600.61
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 22,72
Listenpreis€ 30,30Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hoveyda-Grubbs Katalysator® M700, Umicore
Quality Segment
product line
Grubbs Catalyst® M700 Series
form
solid
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: Olefin Metathesis, reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation
manufacturer/tradename
Umicore Grubbs Catalyst® M700 Series
mp
195-197 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(c1ccccc1OC(C)C)=[Ru](\Cl)Cl.C2CCC(CC2)P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C18H33P.C10H12O.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h16-18H,1-15H2;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
KMKCJXPECJFQPQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst used in ring-closing metathesis with concomitant cis-vicinal dihyroxylation. Also employed in a pivotal, macrocyclic ring-closing metathesis in the multi-step synthesis of an HCV protease inhibitor.
Legal Information
Sale of this product conveys to the buyer a limited-use research license. For full details of this license please see sigma-aldrich.com/materialicense. For questions, please contact us at aldrich@sial.com or Materia at info@materia-inc.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
729345569755909165
description
Umicore
description
Umicore
description
Umicore, 97%
description
Umicore
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis, core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization, reaction type: Olefin Metathesis, core: ruthenium
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization, reaction type: Olefin Metathesis
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
195-197 °C (lit.)
mp
242-246 °C
mp
216-220 °C (lit.)
mp
>300 °C
product line
Grubbs Catalyst® M700 Series
product line
Grubbs Catalyst® M700 Series
product line
Grubbs Catalyst® M700 Series
product line
Grubbs Catalyst® M700 Series
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)