Wichtige Dokumente
729345
Dichloro-[1,3-bis-(2,6-isopropylphenyl)-2-imidazolidinyliden]-(2-isopropoxyphenylmethylen)-ruthenium(II)
Umicore
Synonym(e):
Grubbs Catalyst® C711, Hoveyda-Grubbs Catalyst® M72 SIPr (C711), Dichloro[1,3-bis(2,6-isopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene](2-isopropoxyphenylmethylene)ruthenium(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp (Schmelzpunkt)
242-246 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(CCN2c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
ONAWWBRGWXRMAF-UHFFFAOYSA-L
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.