Merck
774316
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienyl)-1H-benzimidazole
95%
Synonym(e):
2-(Thiophen-2-yl)benzimidazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
334-338 °C
SMILES String
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cccs3
InChI
1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)12-11(13-9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
InChIKey
XXCGVPNWMZKOER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)