Merck
642738
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-Benzimidazol
95%
Synonym(e):
2-(1H-Benzimidazol-2-yl)-phenol, 2-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenol
Größe auswählen
5 G
€ 239,00
€ 239,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 239,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 239,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
239-243 °C
SMILES String
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-12-8-4-1-5-9(12)13-14-10-6-2-3-7-11(10)15-13/h1-8,16H,(H,14,15)
InChIKey
XWXMGTIHBYFTIE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)