Merck
703826
Sigma-Aldrich
2-Brom-1H-Benzimidazol
97%
Synonym(e):
2-Brom-1H-benzo[d]imidazol
Größe auswählen
1 G
€ 55,40
€ 55,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 55,40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 55,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191-196 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)