Merck
774308
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1,4-dithiocarboxamide
97%
Synonym(e):
1,4-Naphthalenedicarbothioamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10N2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
271-291 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NC(=S)c1ccc(C(N)=S)c2ccccc12
InChI
1S/C12H10N2S2/c13-11(15)9-5-6-10(12(14)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H2,13,15)(H2,14,16)
InChIKey
RMVWFHNLLYPEGN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)