Wichtige Dokumente
376779
2,3,5,6-Tetrafluor-7,7,8,8-tetracyanochindimethan
97%
Synonym(e):
(2,3,5,6-Tetrafluor-2,5-cyclohexadien-1,4-diyliden)-dimalononitril, 7,7,8,8-Tetracyan-2,3,5,6-tetrafluor-chinodimethan, F4TCNQ
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
285-290 °C (lit.)
SMILES String
FC1=C(F)C(\C(F)=C(F)/C1=C(\C#N)C#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C12F4N4/c13-9-7(5(1-17)2-18)10(14)12(16)8(11(9)15)6(3-19)4-20
InChIKey
IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.