Fortfahren mit
8.52015
Fmoc-Orn(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Orn(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-δ-t.-Boc-L-ornithine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.52
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
100-115 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, amine
storage temp.
2-30°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.521418.530258.52164
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Boc, amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
Boc, Fmoc
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
mp
100-115 °C
mp
-
mp
-
mp
-
General description
Standard building block for introduction of ornithine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
UV/VIS (E(450 bis 600 nm)): ≤ 100 mAU
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1029
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852015000504027269085308
852015010004027269689858
852015002504027269085315
852015999904027269085322