Wichtige Dokumente
771082
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M2001
Umicore
Synonym(e):
Grubbs Catalyst® Z-Selektiv, Hoveyda-Grubbs Catalyst® MZ1c (C633), Grubbs Catalyst® C633, Grubbs Z-Selektiv Metathese-Katalysator, Grubbs′ Z-Selektiv Katalysator, [2-(1-Methylethoxy-O)phenylmethyl-C](nitrato-O,O′){rel-(2R,5R,7R)-adamantan-2,1-diyl[3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-imidazolidinyl-2-y liden]}ruthenium, [2-(1-Methylethoxy-O)phenylmethyl-C](nitrato-O,O′){rel-(2R,5R,7S)-tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2,1-diyl[3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-imidazolidinyl-2-yliden]}ruthenium
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp (Schmelzpunkt)
200-215 °C
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Produktlizenz
Dieses Produkt, seine Herstellung oder Verwendung ist Gegenstand eines oder mehrerer erteilter oder angemeldeter US-Patente (und ausländischer Äquivalente) im Besitz oder unter der Kontrolle von Umicore PMC. Mit dem Kauf dieses Produkts von Umicore PMC über Sigma-Aldrich oder dessen Tochtergesellschaften oder autorisierten Vertriebspartner wird dem Käufer eine begrenzte, einmalige, nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht abtretbare Lizenz übertragen. Bei Verwendung dieses Produkts durch den Käufer können Patente verletzt werden, die Eigentum Dritter sind oder von Dritten kontrolliert werden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers, sicherzustellen, dass durch seine Verwendung des Produkts nicht die Patentrechte Dritter verletzt werden oder der Umfang der hier gewährten Lizenz überschritten wird.
Für weitere Informationen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Umicore-PMC-Kontakt unter http://www.pmc.umicore.com
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.