Wichtige Dokumente
769819
Resomer® RG 753 H, Poly(D,L-lactid-co-glycolid)
acid terminated
Synonym(e):
Resomer® RG 753 H, PLGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
amorphous
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 75:25
Viskosität
0.32-0.44 dL/g
Übergangstemp.
Tg 44-55 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChIKey
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)