Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
amorphous
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
viscosity
0.32-0.44 dL/g
transition temp
Tg 44-50 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25 | description ester terminated, lactide:glycolide 75:25 | description acid terminated | description ester terminated |
| viscosity 0.32-0.44 dL/g | viscosity 0.8-1.2 dL/g | viscosity 0.32-0.44 dL/g | viscosity 0.50-0.70 dL/g |
| form amorphous | form amorphous | form amorphous | form amorphous |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| transition temp Tg 44-50 °C | transition temp - | transition temp Tg 44-55 °C | transition temp Tg 48-54 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| feed ratio lactide:glycolide 75:25 | feed ratio lactide:glycolide 75:25 | feed ratio lactide:glycolide 75:25 | feed ratio lactide:glycolide 75:25 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?