Wichtige Dokumente
767840
Zinkdifluormethansulfinat
95%
Synonym(e):
Bis(((difluormethyl)sulfinyl)oxy)zink, Barandifluormethylierungsmittel, DFMS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Fluorinations
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
Funktionelle Gruppe
fluoro
sulfinic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)S(=O)O[Zn]OS(=O)C(F)F
InChI
1S/2CH2F2O2S.Zn/c2*2-1(3)6(4)5;/h2*1H,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChIKey
UGEYAPVLXKEKMP-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Praktische und natürliche Kohlenwasserstoff-Funktionalisierung von Heterocyclen
DFMS ist ein neues Reagens für die direkte Difluormethylierung von organischen Substraten mittels eines Radikalprozesses. Dieses sanfte, leicht zu bedienende, chemoselektive und skalierbare Difluormethylierungsverfahren ist mit einem breiten Spektrum von stickstoffhaltigen Heteroarensubstraten mit verschiedener Komplexität sowie mit ausgewählten Klassen konjugierter p−Systeme und Thiolen kompatibel.†
Ein neues Reagens für die direkte Difluormethylierung
Mehr dazu finden Sie auf dem Professor and Product Portal von Professor Phil S. Baran.
Verlinkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.