Fortfahren mit
744050
Difluormethyl-trimethylsilan
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
(Trimethylsilyl)difluoromethane, Trimethyl(difluoromethyl)silane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.220,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiCHF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.20
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2423974
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 251,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Halogenations
functional group
fluoro, silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C(F)F
InChI
1S/C4H10F2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
InChI key
OOKFLLNDYNWCHK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)