Merck
76575
Sigma-Aldrich
1-Pentadecin
≥97.0%
About This Item
Lineare Formel:
HC≡C(CH2)12CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.38
Beilstein:
1751009
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
≥97.0%
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.442
Dichte
0.794 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C15H28/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-15H2,2H3
InChIKey
DONJGKADZJEXRJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)