Wichtige Dokumente
763535
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
97%
Synonym(e):
3-(1H-Tetrazol-5-yl)pyridine, 5-β-Pyridyltetrazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
238-242 (Decomposition)
SMILES String
c1cncc(c1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C6H5N5/c1-2-5(4-7-3-1)6-8-10-11-9-6/h1-4H,(H,8,9,10,11)
InChIKey
SECHDFHDDVELCV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)