Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 25,90 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-856-2
Beilstein/REAXYS Number:
107712
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
76-79 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
InChI key
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 99% | assay 98% | assay 97% |
| mp 76-79 °C (lit.) | mp 24-27 °C (lit.) | mp 48-52 °C (lit.) | mp 69-73 °C (lit.) |
| form crystals | form solid | form crystals | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?