Merck
737135
Sigma-Aldrich
Dibromoisocyanuric acid
96%
Synonym(e):
1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Größe auswählen
1 G
€ 56,30
5 G
€ 86,50
€ 56,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 56,30
5 G
€ 86,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3HBr2N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 56,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
305-310 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrN1C(=O)NC(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10)
InChIKey
HHBCEKAWSILOOP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)