Merck
762636
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene
96%
Synonym(e):
(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylene, 2-Ethynylmesitylene, Ethynylmesitylene, Mesitylacetylene, Mesitylethyne
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.547
bp
210-215 °C
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
InChIKey
VBEPMNWLWNKUGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.0 °F
Flammpunkt (°C)
83.88 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)