Wichtige Dokumente
557927
1-Ethinylnaphthalin
97%
Synonym(e):
α-Ethynylnaphthalene, α-Naphthylacetylene, 1-Ethynylnaphthalene, 1-Naphthylacetylene, 1-Naphthylethyne
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6500 (lit.)
Dichte
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H8/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h1,3-9H
InChIKey
MCZUXEWWARACSP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)