Merck
206474
Sigma-Aldrich
(4-Chlorphenyl)-acetylen
98%
Synonym(e):
1-Chlor-4-ethinylbenzol
Größe auswählen
1 G
€ 35,90
€ 35,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 35,90
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 35,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
InChIKey
LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Chloro-4-ethynylbenzene undergoes standard Sonogashira reaction with iodophenyl groups on the film surfaces via the formation of C−C bonds[1].
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pd-catalyzed coupling reaction on the organic monolayer: Sonogashira reaction on the silicon (111) surfaces.
Qu M, et al.
Applied Surface Science, 255(5), 2608-2612 (2008)
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and