Merck
759309
Sigma-Aldrich
(Chlorodifluoromethyl)benzene
96%
Synonym(e):
α-Chloro-α,α-difluorotoluene
Größe auswählen
500 MG
€ 93,00
€ 93,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 93,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5ClF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 93,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464
Dichte
1.233 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
phenyl
SMILES String
FC(F)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
RPSUKAMDJCKXAF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
99.0 °F
Flammpunkt (°C)
37.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)