Wichtige Dokumente
757632
6-Iodo-1-hexyne
97%
Synonym(e):
1-Iodo-5-hexyne
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.529
Dichte
1.579 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ICCCCC#C
InChI
1S/C6H9I/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
InChIKey
YITSYYQPKJETAH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
164.0 °F
Flammpunkt (°C)
73.33 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?