Fortfahren mit
690643
3-Brom-1-butin
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
1-Methylpropargyl bromide, 2-Bromo-3-butyne, 3-Bromobutyne, 3-Butyn-2-yl bromide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
€ 167,25
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 858,00
€ 643,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC(CH3)CC≡H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098353
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
€ 167,25
Listenpreis€ 223,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472
functional group
alkyl halide, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(Br)C#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-3-4(2)5/h1,4H,2H3
InChI key
PYJVGTWBTIEAMV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
685671650540263
assay
≥90% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.472
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.501
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
grade
technical
grade
technical
grade
technical
grade
technical
functional group
alkyl halide, bromo
functional group
ketone
functional group
bromo, ester
functional group
amine, ether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
76.6 °F
flash_point_c
24.8 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)