Merck
735329
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)cyclopentane
contains copper as stabilizer, 95%
Größe auswählen
5 G
€ 161,00
€ 161,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 161,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 161,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.537
Dichte
1.604 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
ICC1CCCC1
InChI
1S/C6H11I/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
InChIKey
DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)