Merck
757373
Sigma-Aldrich
Tantal(V)-oxid
tablet, deposition grade, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Tantalpentoxid
About This Item
Lineare Formel:
Ta2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
deposition grade
Assay
99.99% trace metals basis
Form
tablet
Dichte
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChIKey
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Schmitt, K.; et al.
Sensors, 8, 711-711 (2008)
Xu, L.; et al.
Green Chemistry, 10, 746-746 (2008)
Kao, C.-H.; et al.
Applied Physics Letters, 96, 112901-112901 (2010)