Merck
703540
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinylmagnesiumchlorid-Lithiumchlorid-Komplex
1.0 M in THF/toluene
Synonym(e):
TMPMgCl·LiCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18Cl2LiMgN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in THF/toluene
20 % (w/w)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li+].[Cl-].CC1(C)CCCC(C)(C)N1[Mg]Cl
InChI
1S/C9H18N.2ClH.Li.Mg/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8;;;;/h5-7H2,1-4H3;2*1H;;/q-1;;;+1;+2/p-2
InChIKey
JHBZAAACZVPPRQ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Beim 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyl-Magnesiumchlorid-Lithiumchlorid-Komplex handelt es sich um eine nicht nukleophile Knochel-Hauser-Base, die vornehmlich zur Magnesierung funktionalisierter Arene und Heteroarene verwendet wird, um die entsprechenden Grignard-Reagenzien vorzubereiten. Es kann auch als Base in der Synthese Π-konjugierter Polymere mittels einer Katalysator-Transfer-Polykondensation verwendet werden.
Verpackung
Die 25-mL-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Produkt von Albemarle US Inc
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
5.0 °F
Flammpunkt (°C)
-15 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Conjugated Polymers with Repeated Sequences of Group 16 Heterocycles Synthesized through Catalyst-Transfer Polycondensation.
Tsai CH
Journal of the American Chemical Society, 138(21), 6798-6804 (2016)
Direct, regioselective N-alkylation of 1, 3-azoles.
Chen S
Organic Letters, 18(1), 16-19 (2015)
Highly Functionalized Benzene Syntheses by Directed Mono or Multiple Magnesiations with TMPMgCl.LiCl.
Lin W
Organic Letters, 8(24), 5673-5676 (2006)
Scaleable preparation of functionalized organometallics via directed ortho metalation using Mg-and Zn-amide bases.
Wunderlich SH
Organic Process Research & Development, 14(2), 339-345 (2010)
Hiroki Iguchi et al.
Scientific reports, 7, 39937-39937 (2017-01-07)
Processing and manipulation of highly conductive pristine graphene in large quantities are still major challenges in the practical application of graphene for electric device. In the present study, we report the liquid-phase exfoliation of graphite in toluene using well-defined poly(3-hexylthiophene)
Artikel
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.