Wichtige Dokumente
756423
Strontium nitride
powder, -60 mesh, 99.5%, Ba: <1%
Synonym(e):
Tristrontium dinitride
Qualitätsniveau
Assay
99.5%
Form
powder
Partikelgröße
-60 mesh
SMILES String
[Sr]=N[Sr]N=[Sr]
InChI
1S/2N.3Sr
InChIKey
PVVTZMTUGZOOIR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.