Wichtige Dokumente
334103
Siliziumnitrid
powder, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Trisilicon tetranitride
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
<1 μm
Dichte
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
InChIKey
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?