Wichtige Dokumente
756415
Calciumnitrid
powder, -200 mesh, 99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Synonym(e):
Tricalcium dinitride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Form
powder
Partikelgröße
-200 mesh
Dichte
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Mg: <0.5%
SMILES String
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
InChIKey
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.