Wichtige Dokumente
751073
Ricinine-(methyl-d3)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
4-Methoxy-2-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N1C=CC(OC)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3/i1D3
InChIKey
PETSAYFQSGAEQY-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?