750085
5,5′-Bis(trimethylstannyl)-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C
SMILES String
C[Sn](C)(C)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C8H4S2.6CH3.2Sn/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;;;;;;;;/h1-4H;6*1H3;;
InChIKey
DOIRPCDOGSNNCS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.