Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 € 128,25 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 753,00 |
Über diesen Artikel
€ 128,25
Listenpreis€ 171,00Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
97%
form
powder or crystals
mp
127-132 °C
SMILES string
C[Sn](C)(C)c1cc2sc(cc2s1)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C6H2S2.6CH3.2Sn/c1-3-7-6-2-4-8-5(1)6;;;;;;;;/h1-2H;6*1H3;;
InChI key
HDZULVYGCRXVNQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 95% | description 97% |
| form powder or crystals | form - | form solid | form solid |
| mp 127-132 °C | mp 32-33 °C (lit.) | mp 53-58 °C | mp 260-265 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay 97% | assay 99% | assay 95% | assay 97% |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
469912-82-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![2,5-Bis(trimethylstannyl)-thieno[3,2-b]thiophene 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/126/532/26557e94-858e-4c96-90de-ca88d84a8727/640/26557e94-858e-4c96-90de-ca88d84a8727.png)
![Thieno[3,2-b]thiophen 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/353/609/429fd4bf-e217-4371-80a3-9e5a4d88908b/640/429fd4bf-e217-4371-80a3-9e5a4d88908b.png)
![Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-4,8-dione 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/418/544/b7faac0b-ad09-4b42-a9fa-aeb38017a39e/640/b7faac0b-ad09-4b42-a9fa-aeb38017a39e.png)