Merck
748641
Sigma-Aldrich
Furan-3-boronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10BNO5
Molekulargewicht:
222.99
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccoc2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-4-8(12)15-10(16-9(13)5-11)7-2-3-14-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChIKey
FKZKTGSSMZITRF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)