Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-992-1
Beilstein/REAXYS Number:
107326
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
67-73 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cncnc1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
InChI key
GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Rapid nucleophilic displacement reactions of 5-bromopyrimidine with nucleophiles under microwave irradiation has been studied. 5-Bromopyrimidine undergoes direct metallation with lithuium diisopropylamide to yield 4-lithio-5-bromopyrimidine.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 95% |
| assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - |
| mp 67-73 °C (lit.) | mp 55-57 °C (lit.) |
| functional group bromo | functional group bromo |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Brompyrimidin
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?