Merck
745332
Sigma-Aldrich
Methyl-thioharnstoff-ethyl-sulfid-ethyl-Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonym(e):
PhosphonicS MTCf
About This Item
UNSPSC-Code:
12352309
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Kennzeichnungsgrad
0.8-1.4 mmol/g loading
Partikelgröße
≥45 μm (95%)
Anwendung
Metallscavenger auf Siliciumdioxid-Träger:
Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II)
Hinweis zur Analyse
Schwefel: nachgewiesen
Rechtliche Hinweise
Verkauf in Zusammenarbeit mit PhosphonicS Ltd., nur für Forschungszwecke.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)