Merck
745065
Sigma-Aldrich
(3-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)-iodonium-trifluormethansulfonat
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(3-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)jodoniumtriflat, Mesityl-(m-tolyl)-iodonium-triflat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18F3IO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.29
Beilstein:
7790043
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
carbon content, 40.7-43.2%
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
triflate
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cccc([I+]c2c(C)cc(C)cc2C)c1
InChI
1S/C16H18I.CHF3O3S/c1-11-6-5-7-15(10-11)17-16-13(3)8-12(2)9-14(16)4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-10H,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
JFTSJYFKINVLMA-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)