Fortfahren mit
743534
Phenyl-[3-(trifluormethyl)-phenyl]-iodonium-trifluormethansulfonat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Phenyl-[3-(trifluormethyl)-phenyl]-iodonium-triflat, [3-(Trifluormethyl)-phenyl]-phenyliodonium-triflat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9F6IO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.18
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10503310
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 92,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
composition
carbon, 32.9-34.6% CH
reaction suitability
reagent type: oxidant
functional group
fluoro, iodo, triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)c1cccc([I+]c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9F3I.CHF3O3S/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
OSSLDNUSYGVAIB-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
744743447803423939
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
95%
description
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
95%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
solid
form
powder
form
-
form
liquid
composition
carbon, 32.9-34.6% CH
composition
carbon, 34.0-35.7% CH
composition
-
composition
-
functional group
iodo, fluoro, triflate
functional group
fluoro, triflate, bromo, iodo
functional group
fluoro, carboxylic acid
functional group
fluoro, triflate
Was ist los?
WGK 3
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)