Merck
743518
Sigma-Aldrich
Dimethylazelat
≥98.5% (GC)
Synonym(e):
Dimethyl-azelat, Dimethyl-nonandioat, Nonandisäure-dimethylester
Größe auswählen
10 G
€ 163,00
€ 163,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 163,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.27
Beilstein:
1710125
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 163,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434-1.438
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
complies for IR spectroscopy
SMILES String
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)