743062
TurboBeads™-Complexon
extent of labeling: ≥0.1 mmol/g loading (-Ph-CH2-N(CH2-COOH)2)
Synonym(e):
Nanopartikel, magnetisch, IDA-modifiziert
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
TurboBeads™
Assay
≥99%
Form
powder
Zusammensetzung
carbon content, ≤14 wt. %
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: copper reactive
Kennzeichnungsgrad
≥0.1 mmol/g loading (-Ph-CH2-N(CH2-COOH)2)
Magnetisierung
≥120 emu/g, mass saturation
Oberflächenbereich
≥15 m2/g
Durchschnittlicher Durchmesser
≤50 nm
Eignung
conforms to structure for Infrared spectrum
Verpackung
Hinweis zur Analyse
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable