Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Form:
suspension
Biological source:
synthetic (organic)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
form
suspension
concentration
50 mg/mL in deionized water
extent of labeling
~12 μmol per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
Superparamagnetic iron oxide particles, approx. 1 μm in size
capacity
~10 mg/mL, protein coupling capacity (protein)
suitability
suitable for microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
Amine-terminated magnetic particles are buffered in an aqueous solution and used for affinity chromatography, protein chromatography and activated/functionalized matrices. Amine-terminated magnetic particles have been used in the development of methods to detect Mycobacterium tuberculosis and Herpes Simplex Virus-1.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration 50 mg/mL in deionized water | concentration 10 mg/mL | concentration 10 mg/mL | concentration 10 mg/mL |
| suitability suitable for microbiology | suitability - | suitability - | suitability - |
| form suspension | form suspension (1% Solids) | form suspension (1% Solids) | form suspension (1% Solids) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?